Learn More
Sal de colina-p-toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 17910755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17910755 10 g 10 g
17961965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17910755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43305010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55357-38-5
Fórmula molecular C7 H7 O3 S . C5 H14 N O
Peso molecular (g/mol) 275.36
Sinónimo 4-Methylbenzenesulfonate 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Toluenesulfonate, Choline Tosylat
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)amonio; 4-metilbenzenosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline p-Toluenesulfonate Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1191