Learn More
Hidróxido de colina en solución de metanol (~45 % p/p, estabilizado con paraformaldehído al 0,5 %), TRC
Código de producto. 30353774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30353774 50 g
1 options
Código de producto. 30353774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43259550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Hydroxide
CAS 123-41-1
Fórmula molecular C5H15NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Hydroxide (1:1), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, Bursine, Cholinium Hydroxide, Fagine, Gossypine, Luridine, N,N,N-Trimethyl-N-(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-N-hydroxyethylammonium Hydroxide, Sincaline, Sinkalin, Sinkaline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Trimethyl(hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Vidine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 121.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.1103
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 %