Learn More
Hidróxido de colina, 46 % p/p sol. acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329859 100 mL 100 ml
11319859 25 mL 25 ml
11339859 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24443.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de colina se usa como molécula precursora para el neurotransmisor acetilcolina, involucrado en varias funciones, como el control muscular y de memoria muscular. Se utilizaba como catalizador básico para las reacciones de condensación aldólica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-41-1
Fórmula molecular C5H15NO2
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00002831
Clave InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline hydroxide
Densidad 1.073
Fórmula lineal HOCH2CH2N(CH3)3OH
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 mL
Número UN UN3267
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 46%