Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidróxido de colina, solución acuosa al 45 % de peso, pura, estabilizada
Código de producto. 11386725 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11386725 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10128512 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10582683 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11945441 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11386725 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 386720025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Color Blanco
Densidad 1.0700g/mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H15NO2
Número MDL MFCD00002831
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,2211
Gravedad específica 1.07
Sinónimo choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;hidróxido
Estabilizante 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Peso molecular (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 44.0 to 48.0% (Total base)
Grado Pure
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide