Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidróxido de colina, solución acuosa al 45 % de peso, pura, estabilizada
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
| CAS | 123-41-1, 7732-18-5 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C5H15NO2 |
| Número MDL | MFCD00002831 |
| Cantidad | 100 mL |
| Índice Merck | 15,2211 |
| Gravedad específica | 1.07 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide