Learn More
Choline Fenofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16486148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486148 10 mg 10 miligramos
16456536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14739
MedChemExpress Choline Fenofibrate (ABT-335), a choline salt of Fenofibric acid (HY-B0760), releases free Fenofibric acid in the gastrointestinal tract. Fenofibric acid is a PPAR activator with antihyperlipidemic effect.
Choline Fenofibrate (ABT-335), a choline salt of Fenofibric acid (HY-B0760), releases free Fenofibric acid in the gastrointestinal tract. Fenofibric acid is a PPAR activator with antihyperlipidemic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Fenofibrate
CAS 856676-23-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClNO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo ABT-335
Información de solubilidad Ethanol : 33.33 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (47.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(C)(C([O-])=O)C)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2.C[N+](C)(CCO)C
Peso molecular (g/mol) 421.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.91
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus