Learn More
Citrato de dihidrógeno de colina, TRC
Código de producto. 30361295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30361295 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30361295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432630100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Dihydrogen Citrate
CAS 77-91-8
Fórmula molecular C6H7O7.C5H14NO
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Ion(1-) 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium Salt with 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Choline Citrate, Citric acid, Ion(1-), Choline, 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Dihydrogen Citrate, Cholex, Cholinvel, Chothyn, Cirrocolina, Citracholin, Citracholine, Citrocholine, Citrocol, Colicitrin, Delichol, Neurotropan
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC 3-carboxi-3,5-dihidroxi-5-oxo-pentanoato;2-hidroxietil(trimetil)amonio
Peso molecular (g/mol) 295.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1267