Learn More
Cloruro de colina-d9 (N,N,N-trimetil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline-D9 Chloride |
| CAS | 61037-86-3 |
| Fórmula molecular | C5 H5 D9 N O . Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium-d9 Chloride, (Trimethyl-d9)(2-hydroxyethyl)ammonium Chloride, Actiron CC 6-d9, Bilineurin-d9 Chloride, Biocolina-d9, Hepacholine-d9, Lipotril-d9, Neocolina-d9, Paresan-d9; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | C([N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])CO.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-hidroxi-N,N,N-tris(metil-d3)etan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 148.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.13 g/mol |
| Mostrar más |