Learn More
Cloruro de colina-d13 (N,N,N-trimetil-d9; 1,1,2,2-d4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4) |
| CAS | 352438-97-2 |
| Fórmula molecular | C5HD13ClNO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Choline-d13 Chloride, Choline-D13 Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride (1:1), Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9, 1,1,2,2-d4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2; |
| SMILES | C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C(O)([2H])[2H])([2H])[2H].[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-hidroxi-N,N,N-tris(metil-d3)etan-1-aminio-1,1,2,2-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.16 |