Learn More
Cloruro de colina-d13 (N,N,N-trimetil-d9; 1,1,2,2-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline-d13 Chloride (N,N,N-trimethyl-d9; 1,1,2,2-d4) |
| CAS | 352438-97-2 |
| Fórmula molecular | C5HD13ClNO |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2; |
| SMILES | C([N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C(O)([2 H])[2 H])([2 H])[2 H].[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-hidroxi-N,N,N-tris(metil-d3)etan-1-aminio-1,1,2,2-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.16 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |