Learn More
Cloruro de colina, TRC
Código de producto. 30010735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010735 25 g 25 g
30010149 5 g 5 g
17929984 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43265025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5 H14 N O . Cl
Peso molecular (g/mol) 139.62
Sinónimo Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0764
Porcentaje de pureza >95%