Learn More
Cloruro de colina, MP Biomedicals
Código de producto. 11423330 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11423330 500 mg
11413330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423330 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02101386.5
 Artículo restringido
En stock
  • El cloruro de colina se utiliza como sustrato para la colina acetil transferasa.
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC Cloruro de (2-hidroxietil)trimetilazanio
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHOLINE CHLORIDE
Punto de fusión 302 °C a 305 °C (descomposición)(literatura)
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Ligeramente soluble en agua (sol. acuosa al 10%: transparente e incolora).
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.6
Porcentaje de pureza ≥98,0%
Forma física Polvo cristalino