Learn More
Cloruro de colina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline Chloride |
| CAS | 67-48-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Choline Chloride |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C5 H14 N O . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro |
| Mostrar más |