Learn More
Cloruro de colina, reactivo de cultivo celular, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455102 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11455102 500 g
11445102 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455102 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219463990
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC Cloruro de (2-hidroxietil)trimetilazanio
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Color Blanco
Densidad 1,1g/cm3 a 20 °C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.6
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo cristalino duro