Learn More
Cloruro de colina, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15547914 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15547914 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15547914 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Chloride
CAS 67-48-1
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C5H14ClNO
Número MDL MFCD00011721
Cantidad 500 g
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.63
Grado Reactivo BAKER ANALYZED