Learn More
Cloruro de colina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10570181 500 g Frasco de plástico 500 GR
10011973 50 g Frasco de plástico 50 g
10715561 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10703924 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10570181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.35€
    68.65€ / 500 g
    Ahorro 11.70€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Punto de fusión 298.0°C to 304.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, II, 722
Índice Merck 15, 2211
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales adherentes