Learn More
Choline chloride, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433330 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Código de producto. Cantidad
11433330 1 kg
11443330 5 kg
2 options
Código de producto. 11433330
Marca: MP Biomedicals 0210138601
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC (2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Color Blanco
Densidad 1.1g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.63
Forma física Crystalline Powder