Learn More
Cloruro de colina, 99%, grado reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11465102 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11465102 1 kg
1 options
Código de producto. 11465102 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219463991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Número MDL MFCD00011721
Cantidad 1 kg
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, bilineurin chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Nombre IUPAC Cloruro de (2-hidroxietil)trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341