Learn More
Cloruro de colina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432508 500 g 500 g
11422508 100 g 100 g
11442508 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15828.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.98€
    55.65€ / 500 g
    Ahorro 12.33€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de colina ayuda a alimentar a los cerdos y a las aves de corral. Actúa como un potenciador del sabor de los alimentos. Se utiliza como precursor de la acetilcolina y es un donante de metilo en diversos procesos metabólicos y en el metabolismo lipídico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, alcalinos y aleaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Chloride
Punto de fusión ∽305°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 500 g
Beilstein 3563126
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2206
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.63
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido