Learn More
Cloruro de colina, +98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825108 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2268 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15825108 5 lb. Frasco de plástico 2268 g
15815268 10 kg Frasco de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825108 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13410.P5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Punto de fusión ∼305°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 lb.
Beilstein 3563126
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.62
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino