Learn More
Cloruro de colina, +98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815268 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2268 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15815268 10 kg Frasco de plástico 10 Kg
15825108 5 lb. Frasco de plástico 2268 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15815268 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13410.A9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.50€
    389.65€ / 10 Kg
    Ahorro 502.85€
    56% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Punto de fusión ∼305°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 kg
Beilstein 3563126
Nombre IUPAC 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.62
Porcentaje de pureza ≥98 (dry basis)
Forma física Polvo cristalino