Learn More
bitartrato de colina, > 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483320 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11483320 500 g
11463320 25 g
11473320 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483320 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210138490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
CAS 87-67-2
Fórmula molecular C9H19NO7
Peso molecular (g/mol) 253.251
Número MDL MFCD00036332
Clave InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanium;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline bitatrate
Nombre de nota Biología molecular; biología celular
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Forma física Polvo