Learn More
Bitartrate de colina, TRC
Código de producto. 30363682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363682 25 g -
30355846 50 g 50 g
30354649 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43264025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-67-2
Fórmula molecular C5 H14 N O . C4 H5 O6
Peso molecular (g/mol) 253.25
Sinónimo Choline tartrate (6CI), Choline, hydrogen tartrate (7CI), Choline, tartrate (1:1) (salt) (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Tartaric acid, ion(1-), choline (8CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio; (2R,3R)-2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES C[N+](C)(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Bitartrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1162