Learn More
Bitartrato de colina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436509 250 g 250 g
15446509 1 kg 1 Kg
15456509 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64657.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-67-2 | C9H19NO7 | 253.251 g/mol
Choline Bitartrate is used by nerve cells to manufacture a chemical called acetylcholine, which effectively allows cells to communicate with each other. Choline is also heavily associated with neurological function and can help improve movement, coordination, and myofibril contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las células nerviosas utilizan el bitartrato de colina para fabricar un químico llamado acetilcolina, que permite de manera eficaz que las células se comuniquen entre sí. La colina también está muy asociada con la función neurológica y puede ayudar a mejorar el movimiento, la coordinación y la contracción del miofibrillas.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-67-2
Fórmula molecular C9H19NO7
Peso molecular (g/mol) 253.251
Número MDL MFCD00036332
Clave InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanium;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline bitartrate
Punto de fusión 151°C to 153°C
Color Blanco
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Choline bitartrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Choline bitartrate