Learn More
Bitartrato de colina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456509 2.5 kg 2.50 Kg
15436509 250 g 250 g
15446509 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64657.A4
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-67-2 | C9H19NO7 | 253.251 g/mol
Choline Bitartrate is used by nerve cells to manufacture a chemical called acetylcholine, which effectively allows cells to communicate with each other. Choline is also heavily associated with neurological function and can help improve movement, coordination, and myofibril contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las células nerviosas utilizan el bitartrato de colina para fabricar un químico llamado acetilcolina, que permite de manera eficaz que las células se comuniquen entre sí. La colina también está muy asociada con la función neurológica y puede ayudar a mejorar el movimiento, la coordinación y la contracción del miofibrillas.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-67-2
Fórmula molecular C9H19NO7
Peso molecular (g/mol) 253.251
Número MDL MFCD00036332
Clave InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanium;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline bitartrate
Punto de fusión 151°C to 153°C
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo