Learn More
Bicarbonato de colina (80% en agua), TRC
Product Code. 30359618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
30359618 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30359618 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC2742501G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Choline Bicarbonate
CAS 78-73-9
Fórmula molecular C5 H14 N O . C H O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Choline Bicarbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)[O-]
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno; 2-hidroxietil(trimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 165.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 %