Learn More
Bicarbonato de colina (80% en agua), TRC
Código de producto. 30364352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30364352 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30364352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC274250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Bicarbonate
CAS 78-73-9
Fórmula molecular C5 H14 N O . C H O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Choline Bicarbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)[O-]
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno; 2-hidroxietil(trimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 165.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 %