Learn More
Colina-1,1,2,2-D4 Bromuro, TRC
Código de producto. 30360370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360370 10 mg
30356115 100 mg
30358919 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30360370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21105110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285979-69-3
Fórmula molecular C5 H10 D4 N O . Br
Peso molecular (g/mol) 188.09941
Sinónimo Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI)
Nombre IUPAC trimetil-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxi-etil)amonio; bromuro
SMILES [Br-].OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline-1,1,2,2-D4 Bromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.051