Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cólico, sal sódica, 99 %
Código de producto. 10321061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321061 100 g Frasco de vidrio 100 g
10667954 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10321061
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405191000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
La sal sódica de ácido cólico, n.º CAS 361-09-1, es un ácido biliar que puede ser un detergente no desnaturalizante y se puede utilizar para la extracción de proteínas de membrana.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal sódica de ácido cólico es un ácido biliar que puede ayudar a la digestión de grasas y ciertos nutrientes
Aplicación
• Puede facilitar la digestión de lípidos
• Es un detergente no desnaturalizante
• Se puede utilizar en combinación con urea para la extracción de proteínas de membrana y complejos de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361-09-1
Fórmula molecular C24H39NaO5
Peso molecular (g/mol) 430.56
Número MDL MFCD00150749,MFCD00064138
Clave InChI NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Sinónimo sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
Nombre IUPAC sodio;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid, sodium salt
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice Merck 14, 2203
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.55
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5.0% max. (110°C)