Learn More
Cholic Acid Sodium Salt, ≥97% (dry basis), Ultrapure
Código de producto. 15855108 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15855108 10 g Frasco de plástico 10 g
15865108 100 g Frasco de plástico 100 g
15875108 500 g Frasco de plástico 500 g
15825268 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15855108 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13630.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.561 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361-09-1
Fórmula molecular C24H39NaO5
Peso molecular (g/mol) 430.561
Número MDL MFCD00150749
Clave InChI NRHMKIHPTBHXPF-RLWQFIAZSA-M
Sinónimo sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
Nombre IUPAC sodium;(4 R)-4-[(8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES CC(CCC(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic Acid Sodium Salt
Forma física Powder
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Beilstein 3582354
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.55
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de plástico