Learn More
Ácido cólico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453320 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11453320 1 kg
1 options
Código de producto. 11453320 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210138391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid
Nombre de nota de la bilis bovina u ovina
CAS 81-25-4
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula molecular C24H40O5
Número MDL MFCD00003672
Cantidad 1 kg
Sinónimo cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
Clave InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 408.579
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.58
Forma física Polvo