Learn More
Cholic acid, MedChemExpress
Descripción
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholic acid |
| CAS | 81-25-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H40O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.38 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C |
| Peso molecular (g/mol) | 408.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.57 |
| Mostrar más |