Learn More
Éster etílico del ácido cólico, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido cólico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 47676-48-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Cholic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H44 O5 |
| Sinónimo | Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, ethyl ester, (3α,5β,7α,12α)-, Cholic acid, ethyl ester (6CI), Ethyl cholate, Cholic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O5/c1-5-31-23(30)9-6-15(2)18-7-8-19-24-20(14-22(29)26(18,19)4)25(3)11-10-17(27)12-16(25)13-21(24)28/h15-22,24,27-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 436.62 |
| Mostrar más |