Learn More
Ácido cólico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholic Acid-d5 |
| CAS | 53007-09-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24H35D5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,7α12α)-3,7,12-Trihydroxy-cholan-24-oic Acid-d5, 17β-(1-Methyl-3-carboxy-propyl)etiocholane-3α,7α,12α-triol-d5, 5β-Cholic Acid-d5, Cholalic Acid-d5, Cholalin-d5, Colalin-d5, NSC-6135-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18?,19-,20+,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D |
| SMILES | O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)C3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,10S,12S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 413.6 |
| Mostrar más |