Learn More
Ácido cólico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholic Acid-d4 |
| CAS | 116380-66-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 D4 H36 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)- (9CI, ACI), (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid (ACI), Cholic acid-2,2,4,4-d4, Cholic acid-d4, Cholic-2,2,4,4-d4 Acid, Cholic Acid-2,2,4,4-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 412.596 |
| Mostrar más |