Learn More
Ácido Cólico Acil Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135954 25 mg 25 miligramos
30011594 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA30535025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208038-30-6
Fórmula molecular C30 H48 O11
Peso molecular (g/mol) 584.696
Sinónimo (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid, β-D-Glucopyranuronic Acid, 1-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oate;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenten[a]fenantore-17-il]pentanoil]oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES C[C@H](CCC(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4[C@H](O)C[C@@H]5C[C@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4C[C@H](O)[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic Acid Acyl Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O11/c1-13(4-7-21(34)40-28-25(37)23(35)24(36)26(41-28)27(38)39)16-5-6-17-22-18(12-20(33)30(16,17)3)29(2)9-8-15(31)10-14(29)11-19(22)32/h13-20,22-26,28,31-33,35-37H,4-12H2,1-3H3,(H,38,39)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.32