Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cólico, 97 %
Código de producto. 10506603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10506603 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163540 100 g Frasco de vidrio 100 g
10338943 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10506603 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 159110250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-25-4
Fórmula molecular C24H40O5
Número MDL MFCD00003672
Clave InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Sinónimo cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Specifications
Nombre del producto químico o material Cholic acid
Punto de fusión 197°C to 202°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (135°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10, IV, 2072
Índice Merck 15, 2210
Rotación específica (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 408.579
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.57
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino