Learn More
Colestiramina (grado técnico), TRC
Código de producto. 17918214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918214 10 g 10 g
17939734 5 g 5 g
17968964 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17918214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43255510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11041-12-6
Fórmula molecular (C26H40ClN)n
Peso molecular (g/mol) 435.1
Sinónimo Cholestyramine Chloride, Cholestyramine Hydroxide, Cholestyramine Resin, Cholybar, Colestyramin, Colestyramine, Cuemid, LoCholest, MK 135, Quantalan, Questran, Questran Light;
Nombre IUPAC 1-(4-(5-(3-(sec-butil)fenil)hexan-3-il)fenilo)-N,N,N-cloruro de trimetilmetaminio
SMILES CC(CC(CC)C1=CC=C(C[N+](C)(C)C)C=C1)C2=CC=CC=C2.CC(CC)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colestyramine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N.C5H12.ClH/c1-6-20(16-18(2)21-10-8-7-9-11-21)22-14-12-19(13-15-22)17-23(3,4)5;1-4-5(2)3;/h7-15,18,20H,6,16-17H2,1-5H3;5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;;/p-1