Learn More
Cholestyramine, MedChemExpress
Descripción
Cholestyramine (Colestyramine) is a bile acid binding resin and can inhibit intestinal bile acid absorption which results in the increasing bile acid synthesis from cholesterol.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholestyramine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 11041-12-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Cholestyramine resin Colestyramine |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C(CC(C)C2=CC=CC=C2)CC)C=C1.CC(CC)C.[Cl-].[n] |
| Mostrar más |