Learn More
Estearato de colesterilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesteryl Stearate |
| CAS | 35602-69-8 |
| Fórmula molecular | C45 H80 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cholest-5-en-3-ol-(3β)-3-octadecanoate, Cholesterol stearate, Cholesteryl octadecanoyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40?,41+,42+,44+,45-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)C(CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S)-17-[(1R)-1,5-dimetilhexil]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] octadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 653.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 652.6158 |