Learn More
Carbonato de oleil de colesterilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10504111 5 g 5 g
10773161 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10504111 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165850050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17110-51-9
Fórmula molecular C46H80O3
Peso molecular (g/mol) 681.143
Número MDL MFCD00003634
Clave InChI XMPIMLRYNVGZIA-FVPZYIPGSA-N
Sinónimo cholesterololeylcarbonate
PubChem CID 131632518
Nombre IUPAC Carbonato de [(3S,8S,9R,10R13, R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] octadec-9-enil
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCOC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Cholesteryl oleyl carbonate
Nombre de nota 99+%
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica -22° to -24° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.14
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Masa cristalina cerosa