Learn More
Nonanoato de colesterilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367875 100 g 100 g
11357875 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02857.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Cholesteryl nonanoate is used in hair colors, cosmetic products like lip products, lotions. It is also used in the manufature of some pleochroic dyes. It can be also used as a component of the liquid crystals used for liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nonanoato de colesterilo se utiliza en los tintes para el cabello, los productos cosméticos como labiales y lociones. También se utiliza en la fabricación de algunos tintes pleocroicos. También se puede emplear como componente de los cristales líquidos utilizados para las pantallas de cristal líquido.
Solubilidad
Sluble en cloroformo, Tetrahidrofurano (THF). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1182-66-7
Fórmula molecular C36H62O2
Peso molecular (g/mol) 526.89
Número MDL MFCD00003643
Clave InChI WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Sinónimo cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] nonanoato
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl nonanoate
Punto de fusión 75°C to 79°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 3179820
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Tetrahydrofuran(THF). Insoluble in water.
Rotación óptica −30° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.89