Learn More
Colesterilo N-Butirato, TRC
Código de producto. 30137041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137041 10 g 10 g
30133910 50 g 50 g
30010981 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43263310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-13-1
Fórmula molecular C31H52O2
Peso molecular (g/mol) 456.74
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] butanoato
SMILES CCCC(O[C@H]1CC[C@]2(C(C1)=CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H]([C@]4(CC[C@@H]32)C)[C@@H](CCCC(C)C)C)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl N-Butyrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52O2/c1-7-9-29(32)33-24-16-18-30(5)23(20-24)12-13-25-27-15-14-26(22(4)11-8-10-21(2)3)31(27,6)19-17-28(25)30/h12,21-22,24-28H,7-11,13-20H2,1-6H3/t22-,24+,25+,26-,27+,28+,30+,31-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.3967