Learn More
Coliesterillilenato, TRC
Código de producto. 17978584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978584 100 mg 100 miligramos
17908304 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432588100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2545-22-4
Fórmula molecular C45H74O2
Peso molecular (g/mol) 647.07
Sinónimo (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate (3beta)-Cholest-5-en-3-ol, Cholesterol alpha-linolenate, Linolenic Acid Cholesteryl Ester, (3beta)-Cholest-5-en-3-ol (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-il] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl Linolenate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.5689