Learn More
Cholesteryl linoleate, MedChemExpress
Código de producto. 16449346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010697100mg
MedChemExpress Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl linoleate
CAS 604-33-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H76O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (77.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 649.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.1
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation