Learn More
Succinato de hidrógeno de colesterilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473300 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473300 5 g 5 g
11483300 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473300 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210137905
El succinato de hidrógeno de colesterilo es un derivado del colesterol que se utiliza como detergente.
  • Monoéster de ácido dicarboxílico resultante de la condensación del grupo hidroxilo de colesterol con un grupo carboxilo de ácido succínico.
  • A veces se utiliza como sustituto del colesterol en la cristalografía de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1510-21-0
Fórmula molecular C31H50O4
Peso molecular (g/mol) 486.74
Número MDL MFCD00037705
Clave InChI WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Sinónimo cholesteryl hemisuccinate, cholesterol hydrogen succinate, cholesteryl succinate, unii-t3j4ks4201, cholesteryl hydrogen succinate, cholest-5-en-3beta-yl hydrogen succinate, 4-3beta-cholest-5-en-3-yloxy-4-oxobutanoic acid, 4-3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-17-2r-6-methylheptan-2-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl oxy-4-oxobutanoic acid, cholesterol hemisuccinate, cholesterylhemisuccinate
PubChem CID 65082
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl hydrogen succinate
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Ácido 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-4-oxobutanoico
Forma física Polvo
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.