Learn More
Hemisuccinato de colesterilo, TRC
Código de producto. 30366312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366312 2.5 g 2.50 g
30349364 5 g -
30360007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4325862.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1510-21-0
Fórmula molecular C31H50O4
Peso molecular (g/mol) 486.73
Sinónimo 3-(3-Cholesteryloxycarbonyl)propionic Acid, 3-Cholesteryloxycarbonylpropanoic Acid, 3-[(Cholest-5-en-3β-yl)oxycarbonyl]propionic Acid, Cholesterol Hemisuccinate, Cholesterol Monosuccinate, Cholesteryl Hemisuccinate, Cholesteryl Hydrogen Succinate, Cholesteryl Monosuccinate, Mono(cholesteryl) Succinate, Succinate Cholesterol Monoester, Succinic Acid Monocholesteryl Ester
Nombre IUPAC Ácido 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl Hemisuccinate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1