Learn More
Cloroformato de colesterol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341717 100 g 100 g
11331717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04801.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cholesteryl chloroformate is used in the preparation of hydrophobized chitosan oligosaccharide, which finds application as an efficient gene carrier. It acts as an initiator in the polymerization of methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de colesterol se utiliza en la preparación de oligosacárido de quitosano hidrofobizado, que se aplica como un portador de genes eficaz. Actúa como iniciador en la polimerización del metacrilato de metilo.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno, cloroformo, acetona, tolueno y benceno. Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7144-08-3
Número MDL MFCD00003633
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl chloroformate
Punto de fusión 116°C to 120°C
Olor Pungent
Fórmula molecular C28H45ClO2
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 3223154
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
Información de solubilidad Soluble in methylene chloride,chloroform,acetone,toluene and benzene. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Clave InChI QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Rotación óptica −29° (c=5 in Chloroform)
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] carbonoclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 449.12
PubChem CID 111262
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.12