Learn More
Cloruro de colesterilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448643 25 g 25 g
11458643 100 g 100 g
11468643 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10433.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 910-31-6
Fórmula molecular C27H45Cl
Peso molecular (g/mol) 405.107
Número MDL MFCD00003632
Clave InChI OTVRYZXVVMZHHW-DGPGEHMFSA-N
Sinónimo cholesterylchloride
PubChem CID 131632519
Nombre IUPAC (8S,9R,10R,13R,14S,17R)-3-cloro-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)Cl)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl chloride
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2703655
Rotación óptica −26° (c=1 in benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.11
Porcentaje de pureza 98%