Learn More
Benzoato de colesterilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10045923 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10045923 100 g Glass bottle 100 g
10132280 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10045923 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110201000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 604-32-0 | C34H50O2 | 490.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-32-0
Fórmula molecular C34H50O2
Peso molecular (g/mol) 490.77
Número MDL MFCD00003635
Clave InChI UVZUFUGNHDDLRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cholesteryl benzoate, cholesterol benzoate, 3b-benzoyloxy cholest-5-ene, unii-n09h13shlb, n09h13shlb, cholest-5-ene-3-beta-yl benzoate, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, benzoate, 5-cholesten-3.beta.-ol benzoate, cholest-5-en-3-ol 3beta-, benzoate
PubChem CID 2723613
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl benzoate
Punto de fusión 149°C to 150°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Índice Merck 10, 2181
Rotación específica -15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methylene chloride,,benzene,toluene,diethyl ether
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.76
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder